Learn More
(+/-)-1-Ferroceniletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(±)-1-Ferrocenylethanol is a ligand in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Used as a reactant for single-electron transfer living radical polymerization reactions, preparation of ferrocene-modified thiopyrimidines as anticancer agents, preparation of rersible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent for RAFT polymerization of styrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (+/-)-1-ferroceniletanol es un ligando en la hidroaminación intermolecular catalizada por titanio de los alquenos terminales (adición Markovnikov vs. anti-Markovnikov). Utilizado como reactivo para reacciones de polimerización de radicales vivos de transferencia de un solo electrón, la preparación de tiopirimidinas modificadas por ferroceno como agentes anticancerosos, la preparación de la polimerización por adición, fragmentación y transferencia reversible de cadena (RAFT) del estireno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+/-)-1-Ferrocenylethanol |
Punto de fusión | 77°C to 79°C |
Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.09 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10145344 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | L19681.06,L19681.03 |
10178847 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | L19681.06,L19681.03 |
10145344 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L19681.06,L19681.03 |
10178847 | Certificado de análisis | 06/12/2021 | L19681.06,L19681.03 |