Learn More
Ácido 1-indolacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
114.00€ - 897.00€
CAS | 24297-59-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H9NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 175.187 |
Número MDL | MFCD00047262 |
Clave InChI | WQJFIWXYPKYBTO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1h-indole-1-acetic acid, 2-1h-indol-1-yl acetic acid, indol-1-yl-acetic acid, indole-1-acetic acid, 1h-indol-1-ylacetic acid, indol-1-ylacetic acid, indole-n-acetic acid, 1-indoleacetic acid, pubchem20663, 1-indolyl acetic acid |
PubChem CID | 90448 |
ChEBI | CHEBI:72814 |
Nombre IUPAC | ácido 2-indol-1-ilacético |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CN2CC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15440919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63935.MD |
250 mg |
114.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15420919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63935.03 |
1 g |
239.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15430919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63935.06 |
5 g | N/A | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
24297-59-4 | |
175.187 | |
WQJFIWXYPKYBTO-UHFFFAOYSA-N | |
90448 | |
ácido 2-indol-1-ilacético |
C10H9NO2 | |
MFCD00047262 | |
1h-indole-1-acetic acid, 2-1h-indol-1-yl acetic acid, indol-1-yl-acetic acid, indole-1-acetic acid, 1h-indol-1-ylacetic acid, indol-1-ylacetic acid, indole-n-acetic acid, 1-indoleacetic acid, pubchem20663, 1-indolyl acetic acid | |
CHEBI:72814 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2CC(=O)O |
Especificaciones
1-Indoleacetic acid | |
C10H9NO2 | |
142924 | |
WQJFIWXYPKYBTO-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-indol-1-ilacético | |
90448 | |
175.18 | |
Sólido |
24297-59-4 | |
MFCD00047262 | |
1h-indole-1-acetic acid, 2-1h-indol-1-yl acetic acid, indol-1-yl-acetic acid, indole-1-acetic acid, 1h-indol-1-ylacetic acid, indol-1-ylacetic acid, indole-n-acetic acid, 1-indoleacetic acid, pubchem20663, 1-indolyl acetic acid | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CN2CC(=O)O | |
175.187 | |
CHEBI:72814 | |
95% |
Seguridad y manipulación
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only