Learn More
1-Metil-1-ciclohexeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 73.30€
CAS 591-49-1
Fórmula molecular C7H12
Peso molecular (g/mol) 96.173
Número MDL MFCD00001548
Clave InChI CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
Nombre IUPAC 1-metilciclohexeno
SMILES CC1=CCCCC1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11328116
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15014.06
5 g
25.70€
5 g
11338116
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15014.14
25 g
73.30€
25 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
591-49-1
96.173
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
11574
CC1=CCCCC1
C7H12
MFCD00001548
1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
1-metilciclohexeno
Especificaciones
1-Methyl-1-cyclohexene
0.81
−1°C (30°F)
1.45
UN3295
1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
CC1=CCCCC1
96.173
96.17
591-49-1
108°C to 112°C
C7H12
MFCD00001548
1304483
CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
1-metilciclohexeno
11574
96%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H304
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P362-P372-P374-P380-P501c
H225-H304-H315-H320-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 209-718-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes