Learn More
1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11323706
1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323706
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11323706
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14831.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-36-9
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.106
Número MDL MFCD00144943
Clave InChI UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 70255
ChEBI CHEBI:59025
Nombre IUPAC 1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole
Densidad 0.988
Punto de ebullición 127°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.476
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 105207
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251230 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL14831.03,L14831.14,L14831.06
Número de lote10246762 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/05/2023 Catalog NumberL14831.03,L14831.14,L14831.06
Número de lote10173443 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/05/2023 Catalog NumberL14831.03,L14831.14,L14831.06
Número de lote10242363 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2022 Catalog NumberL14831.03,L14831.14,L14831.06
Número de lote10153516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL14831.03,L14831.14,L14831.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >