Learn More
1-Metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10219863
1-Metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219863
50 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10219863
Marca: Thermo Scientific Acros 373540500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-36-9
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.1
Número MDL MFCD00144943
Clave InChI UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
PubChem CID 70255
ChEBI CHEBI:59025
Nombre IUPAC 1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpyrazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9930g/mL
Punto de ebullición 127°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.478
Cantidad 50 g
Gravedad específica 0.993
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0410624 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number373540500,373540100
Número de loteA0439110 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2022 Catalog Number373540500,373540100
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylpyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >