Learn More
1-Metilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11444160
1-Metilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444160
2 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11444160
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12575.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Methylimidazole is used as a precursor for the synthesis of pyrrole-imidazole polyamides, ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is actively involved in removing acid during the production of diethoxyphenylphosphine. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metilimidazol se utiliza como precursor para la síntesis de poliamidas pirrol-imidazol y líquidos iónicos, como el hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio. Participa activamente en la eliminación de ácido durante la producción de dietoxifenilfosfina. Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con el dióxido de carbono y con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-47-7
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005292
Clave InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazoleMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
SMILES CN1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylimidazole
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.031
Punto de ebullición 195°C to 197°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 2 kg
Número UN UN3267
Beilstein 105197
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC 1-metilimidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253120 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2024 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
Número de lote10252278 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2024 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
Número de lote10247820 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2023 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
Número de lote5001I23T Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
Número de lote5001I27N Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog NumberA12575.36,A12575.A3,A12575.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Methylimidazole
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Metilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >