Learn More
1-Metilpiperidina-2-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.32€ - 166.83€
Identificadores de productos químicos
CAS | 20845-34-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H15NO |
Peso molecular (g/mol) | 129.203 |
Número MDL | MFCD00006494 |
Clave InChI | HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol |
PubChem CID | 89394 |
Nombre IUPAC | (1-metilpiperidina-2-il)metanol |
SMILES | CN1CCCCC1CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11379759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22187.06 |
5 g |
24.32€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11389759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22187.14 |
25 g |
63.42€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11399759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22187.22 |
100 g |
166.83€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
20845-34-5 | |
129.203 | |
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N | |
89394 | |
CN1CCCCC1CO |
C7H15NO | |
MFCD00006494 | |
1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol | |
(1-metilpiperidina-2-il)metanol |
Especificaciones
1-Methylpiperidine-2-methanol | |
0.984 | |
81°C (177°F) | |
1.483 | |
103612 | |
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N | |
(1-metilpiperidina-2-il)metanol | |
89394 | |
98% |
20845-34-5 | |
79°C to 80°C (7 mmHg) | |
C7H15NO | |
MFCD00006494 | |
1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol | |
CN1CCCCC1CO | |
129.203 | |
129.2 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido combustible.
P210-P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 244-078-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.