Learn More
1-O-n-Octil-β-D-glucopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10541794
1-O-n-Octil-β-D-glucopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541794
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10541794
Marca: Thermo Scientific Acros 230340050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29836-26-8
Fórmula molecular C14H28O6
Peso molecular (g/mol) 292.37
Número MDL MFCD00063288
Clave InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Sinónimo octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucosideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 62852
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6857
Condición de rotación específica − 32.00 (20.00°C c=5,water)
Rotación específica -32
Información de solubilidad (10% in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0449741 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2023 Catalog Number230340010,230340250,230342500,230340050
Número de loteA0396999 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number230340010,230340250,230342500,230340050
Número de loteA0395967 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number230340010,230340250,230342500,230340050
Número de loteA0398762 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number230340010,230340250,230342500,230340050
Número de loteA0447236 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2022 Catalog Number230340010,230340250,230342500,230340050
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-O-n-Octil-β-D-glucopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >