Learn More
1-Octanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
29.90€ - 608.00€
CAS | 111-87-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H18O |
Peso molecular (g/mol) | 130.23 |
Número MDL | MFCD00002988 |
Clave InChI | KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol |
PubChem CID | 957 |
ChEBI | CHEBI:16188 |
Nombre IUPAC | octan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10236803
|
Thermo Scientific Acros
150632500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
29.90€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10254720
|
Thermo Scientific Acros
150630010 |
1 L | Frasco de vidrio |
65.70€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10615202
|
Thermo Scientific Acros
150630025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
122.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10073763
|
Thermo Scientific Acros
150630250 |
25 L | Bidón de metal |
608.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
111-87-5 | |
130.23 | |
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N | |
957 | |
octan-1-ol |
C8H18O | |
MFCD00002988 | |
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol | |
CHEBI:16188 | |
CCCCCCCCO |
Especificaciones
1-Octanol | |
98.5 | |
-16.0°C | |
0.8240g/mL | |
81°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)7OH | |
MFCD00002988 | |
15, 6840 | |
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol | |
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N | |
octan-1-ol | |
957 | |
9 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Líquido |
111-87-5 | |
100.0 | |
Incolora | |
195.0°C | |
Auténtico | |
C8H18O | |
1.4280 to 1.4310 | |
01, 418 | |
0.824 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol | |
CCCCCCCCO | |
130.23 | |
CHEBI:16188 | |
130.23 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Evitar su liberación
Palabra de aviso de GHS: Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-917-6
- 1-Octanol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.