Learn More
1-propanol, anhidro, 99,9 %, envasado bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used in making cosmetics, skin and hair preparations, pharmaceuticals, perfumes, lacquer formulations, dye solutions, antifreezes, rubbing alcohols, soaps, window cleaners, acetone and other chemicals and products. Also referred as ropyl alcohol;n-Propan-1-ol;n-Propanol;n-Propyl alcohol, Ethylcarbinol, Optal, Osmosol extra.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Propanol |
Punto de fusión | °C to 127°C |
Color | Incolora |
Aspecto | Clear liquid |
Densidad | 0.804 g/cm3 at 20°C |
Punto de ebullición | 97°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 15°C (59°F) |
Punto de ignición | 824°C (1515°F) |
Olor | Alcohol-like |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q27G711 | Certificado de análisis | 27/12/2023 | 041842.AK,041842.K2,041842.M1 |
P23I805 | Certificado de análisis | 20/10/2023 | 041842.AK,041842.K2,041842.M1 |
J30Q726 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | 041842.K2 |
X30H869 | Certificado de análisis | 15/11/2022 | 041842.AK,041842.K2,041842.M1 |
X30H868 | Certificado de análisis | 14/06/2022 | 041842.AK,041842.K2,041842.M1 |