Learn More
1-(Trifluoroacetil)imidazol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11302675
1-(Trifluoroacetil)imidazol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302675
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11302675
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00135.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1546-79-8
Fórmula molecular C5H3F3N2O
Peso molecular (g/mol) 164.087
Número MDL MFCD00014501
Clave InChI SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trifluoroacetyl imidazole, n-trifluoroacetylimidazole, 1-trifluoroacetyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-trifluoroacetyl, unii-8c6041ow3i, tfai, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethanone, n-trifluoroacetyl imidazole, 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-yl ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 73767
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-iletanona
SMILES C1=CN(C=N1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Densidad 1.441
Punto de ebullición 45°C to 46°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.424
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 608904
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT15K047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/07/2024 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Número de loteN10J008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Número de lote10242885 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/08/2022 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Número de lote10229871 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Número de lote10166277 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-(Trifluoroacetil)imidazol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals >