Learn More
uvex Zapatos de seguridad 1 X-Tended Support S1 SRC
Los zapatos de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
Marca: uvex 8511836
118.63 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
- Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
- La construcción ergonómica de los zapatos de seguridad Uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y comodidad
- Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
- Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Soporte de tacón lateral y medio para el pie con marco lateral especialmente diseñado
- Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
- Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
- Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
- Disponibles en una variedad de anchuras y tamaños
Especificaciones
Negro, Gris | |
Malla de distancia | |
36 | |
Composite | |
Unisex | |
Trainers | |
S1 |
Elástico | |
Microvelour | |
Poliuretano de doble densidad (PU) | |
11 cm | |
Sí | |
No | |
ESD Safety Shoe |