Learn More
uvex Zapatos de seguridad 1 X-Tended Support S1 SRC
Los zapatos de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
135.00€
Especificaciones
Color | Negro, Gris |
---|---|
Material de revestimiento | Malla de distancia |
Material | Microvelour |
Material del dedo del pie | Composite |
Sexo | Unisex |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15300793
|
uvex
8511835 |
11 cm | 35 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15310793
|
uvex
8511836 |
11 cm | 36 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15320793
|
uvex
8511837 |
11 cm | 37 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15330793
|
uvex
8511838 |
11 cm | 38 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15340793
|
uvex
8511839 |
11 cm | 39 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15350793
|
uvex
8511840 |
11 cm | 40 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15360793
|
uvex
8511841 |
11 cm | 41 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15370793
|
uvex
8511842 |
11 cm | 42 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15380793
|
uvex
8511843 |
11 cm | 43 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15310803
|
uvex
8511846 |
11 cm | 46 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15320803
|
uvex
8511847 |
11 cm | 47 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15330803
|
uvex
8511848 |
11 cm | 48 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15340803
|
uvex
8511849 |
11 cm | 49 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15350803
|
uvex
8511850 |
11 cm | 50 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15360803
|
uvex
8511851 |
11 cm | 51 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15370803
|
uvex
8511852 |
11 cm | 52 |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
- Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
- La construcción ergonómica de los zapatos de seguridad Uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y comodidad
- Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
- Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Soporte de tacón lateral y medio para el pie con marco lateral especialmente diseñado
- Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
- Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
- Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
- Disponibles en una variedad de anchuras y tamaños
Especificaciones
Negro, Gris | |
Microvelour | |
Unisex | |
No | |
ESD Safety Shoe |
Malla de distancia | |
Composite | |
Trainers | |
S1 |