Learn More
uvex Zapatos de seguridad 1 X-Tended Support S1 SRC
Los zapatos de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
Marca:  uvex 8511851
118.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15360803
  • 135.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • La construcción ergonómica de los zapatos de seguridad Uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y comodidad
  • Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Soporte de tacón lateral y medio para el pie con marco lateral especialmente diseñado
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
  • Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
  • Disponibles en una variedad de anchuras y tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Gris
Malla de distancia
51
Composite
Unisex
Trainers
S1
Elástico
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU)
11 cm
Sí
No
ESD Safety Shoe