Learn More
Wheaton™ Asa de siembra de 10 μl
Asa de siembra para administrar un volumen conocido de muestra de líquido para permitir un análisis microbiológico preciso
Marca: Wheaton™ 711420
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para la dispersión de muestras en una superficie de agar
- Cumple con los estándares cuantitativos para el tratamiento de muestras microbiológicas.
Especificaciones
Sí | |
ABS | |
Standard | |
500 | |
No |
10 μl | |
Estéril | |
Azul | |
Envasado en bolsa separable |