Learn More
Wheaton™ Asa de siembra de 10 μl
Asa de siembra para administrar un volumen conocido de muestra de líquido para permitir un análisis microbiológico preciso
73.05€ - 394.00€
Especificaciones
Material | ABS |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Desechables | Sí |
Color | Azul |
Tipo de empaquetado | Envasado en bolsa separable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16415009
|
Wheaton™
711300 |
Short |
394.00€
paquete de 6000 |
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16455009
|
Wheaton™
711420 |
Standard |
73.05€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para la dispersión de muestras en una superficie de agar
- Cumple con los estándares cuantitativos para el tratamiento de muestras microbiológicas.
Especificaciones
ABS | |
Sí | |
Envasado en bolsa separable |
Estéril | |
Azul | |
No |