Learn More
Greiner Bio-One 10 mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
Marca:  Greiner Bio-One 607160
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10043353
  • 114.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • High-grade polystyrene
  • Clear, easily legible graduation
  • Colored vertical stripe for ease in reading the volume
  • With synthetic fibrous filter material for protection against
Especificaciones
Especificaciones
Shape: Standard
Sterile
1/10
10 mL
Polystyrene
Yes
Individually Wrapped in plastic/plastic packaging
Serological Pipet