Learn More
Greiner Bio-One 10 mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
114.00€ - 420.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Graduaciones | 1/10 |
Volumen (métrico) | 10 ml |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10119860
|
Greiner Bio-One
607107 |
A granel |
420.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10043353
|
Greiner Bio-One
607160 |
Individually Wrapped in plastic/plastic packaging |
114.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí | |
10 ml |
Estéril | |
1/10 | |
Pipeta serológica |