Learn More
Wheaton™ Tubo para recogida de muestras de orina de 10 ml con etiqueta impresa
Recipiente estéril que ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento excelente sin fugas.
Marca: Wheaton™ 327220
181.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.80000kg
Descripción
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
- Con vaso de recogida
Especificaciones
Blanco | |
Sí | |
Estériles | |
Directiva EU 98/79/CE | |
Análisis de orina | |
Etiqueta, vaso de recogida | |
Sí | |
50 paq. |
Tapón de rosca | |
Poliestireno | |
Redondo | |
16 mm | |
100 mm | |
Impreso | |
450/Paq. | |
10 mL |