Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable de 100 mm de diám. x 45 mm de altura
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable cuentan con una altura interna de 45 mm y un diámetro de 100 mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.040.200-044
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 45 mm
- Diámetro: 100 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 170 °C
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |
100mm | |
425 μm | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
45 mm |