Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable de 100 mm de diám. x 45 mm de altura
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable cuentan con una altura interna de 45 mm y un diámetro de 100 mm.
144.16€ - 590.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 100mm |
---|---|
Mesh Material | Stainless Steel |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Test Sieve |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11787126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-030 |
125 μm |
149.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11777126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-029 |
112 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11767156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-054 |
1 mm |
167.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717196
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-081 |
10 mm |
150.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11787106
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-011 |
20 μm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11797106
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-012 |
25 μm |
306.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11707116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-014 |
32 μm |
248.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-015 |
36 μm |
197.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11737696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-016 |
38 μm |
206.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-017 |
40 μm |
179.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11747116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-019 |
50 μm |
170.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-021 |
56 μm |
172.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11747696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-020 |
53 μm |
173.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11767116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-022 |
63 μm |
167.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11777116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-023 |
71 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-024 |
75 μm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11747126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-025 |
80 μm |
168.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-026 |
90 μm |
165.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11767696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-028 |
106 μm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11767126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-027 |
100 μm |
171.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11777696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-032 |
150 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11707136
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-033 |
160 μm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717136
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-034 |
180 μm |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727136
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-035 |
200 μm |
166.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11787696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-036 |
212 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11737146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-038 |
0,25 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11747146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-039 |
280 μm |
156.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11797696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-040 |
300 μm |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11767146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-042 |
355 μm |
150.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11707706
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-044 |
425 μm |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11777146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-043 |
400 μm |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717706
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-048 |
600 μm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-049 |
630 μm |
150.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-050 |
710 μm |
162.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11747156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-051 |
800 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727706
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-052 |
850 μm |
144.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11717166
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-061 |
1,8mm |
150.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-053 |
900 μm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11707166
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-059 |
1,6mm |
150.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727166
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-062 |
2 mm |
156.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11737166
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-063 |
2,24mm |
150.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757176
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-065 |
2,5mm |
150.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11767176
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-066 |
2,8mm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11797176
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-070 |
4 mm |
167.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11797186
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-078 |
8 mm |
150.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11737116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-018 |
45 μm |
175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11797146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-046 |
500 μm |
174.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 45 mm
- Diámetro: 100 mm
- Cubierta de tamiz de pruebas de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistente a temperaturas de 170 °C
Especificaciones
100mm | |
1 unidad | |
Acero inoxidable |
Stainless Steel | |
Test Sieve | |
45mm |