Learn More
Hamilton™ 1000 Series Luer Tip Cemented Needle Syringes
Ideal for dispensing volumes from 100μL up to 100mL.
Marca: Hamilton™ 81314
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Jeringas estancas a los gases de volumen medio
- Punta Luer
- Aguja cementada
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
4,61 mm | |
Aguja de jeringa Gastight estanca a los gases | |
50 °C | |
10 °C | |
1 ml | |
Punta Luer, cementada |
Calibre personalizado | |
9,02 mm | |
13,8 bar (200 psig) | |
1001 | |
1/paq. | |
Personalizado |