Learn More
Hamilton™ 1000 Series Luer Tip Cemented Needle Syringes
Ideal for dispensing volumes from 100μL up to 100mL.
160.00€ - 185.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Calibre de aguja | Calibre personalizado |
Tipo de producto | Aguja de jeringa Gastight estanca a los gases |
Presión máxima | 13,8 bar (200 psig) |
Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10342692
|
Hamilton™
81414 |
2,5 ml |
166.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10748174
|
Hamilton™
81314 |
1 ml |
160.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11572515
|
Hamilton™
81514 |
5 ml |
185.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Mid-volume gastight syringes
- Luer tip
- Cemented needle
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Aguja de jeringa Gastight estanca a los gases | |
10 °C | |
Personalizado |
Calibre personalizado | |
13,8 bar (200 psig) | |
1/paq. | |
Punta Luer, cementada |