Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Tubos para bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
GREENER_CHOICE
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
Marca:  Keystone Cleanroom Products™ SBTMGTVK18X36
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17728517
  • 5250.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
  • hidrófobos
  • Barrera microbiana
  • Resiste desgarros y punciones
  • Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Sello térmico
Esterilización por vapor
Tyvek
0.5 m
0.9 m
Single-use
Equipo farmacéutico
18 in
36 in