Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Tubos para bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
509.00€ - 5250.00€
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17738507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK02 |
500 ft | 2 in |
509.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK14X36 |
14 in | 36 in |
4440.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17748507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK03 |
500 ft | 3 in |
605.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK18X36 |
18 in | 36 in |
5250.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17758507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK04 |
500 ft | 4 in |
697.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17768507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK06 |
500 ft | 6 in |
928.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17778507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK09 |
500 ft | 9 in |
1205.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK12 |
500 ft | 12 in |
1760.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK10 |
500 ft | 10 in |
1530.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK18 |
18 in | 18 in |
2085.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK28 |
500 ft | 28 in |
1435.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17878075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK07 |
500 ft. | 7 in |
1075.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17888075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK14 |
500 ft. | 14 in |
1860.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17898075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK24 |
500 ft. | 24 in |
1340.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
- hidrófobos
- Barrera microbiana
- Resiste desgarros y punciones
- Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Sello térmico | |
Sí |