Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Tubos para bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
Marca: Keystone Cleanroom Products™ SBTMGTVK07
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
- hidrófobos
- Barrera microbiana
- Resiste desgarros y punciones
- Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Autoclave Bag | |
Heat Seal | |
Single-use | |
No estéril | |
Sí | |
500 ft. | |
7 in |
Autoclavable | |
Blanco | |
HDPE | |
198 μm | |
7,8 mil | |
152 m | |
18 cm |