Learn More
Novus Biologicals™ 10nm Colloidal Gold Nanoparticles 10OD
10nm colloidal gold nanoparticles ultra high quality, with narrow size distribution and uniform shape
Marca: Novus Biologicals™ 3010-0100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 10nm colloidal gold nanoparticles are ultra high quality, with narrow size distribution and uniform shape, supplied in range of sizes and concentrations for maximum flexibility
Especificaciones
Store at 4°C. Do not freeze. | |
100 mL | |
One 20mL bottle at 10 OD | |
10nm Colloidal Gold Nanoparticles 10OD Antibody Labeling Kit |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido