missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ 10nm Colloidal Gold Nanoparticles 10OD
10nm colloidal gold nanoparticles ultra high quality, with narrow size distribution and uniform shape
985.00€ - 3675.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Store at 4°C. Do not freeze. |
---|---|
Contenido del kit | One 20mL bottle at 10 OD |
Tipo de producto | 10nm Colloidal Gold Nanoparticles 10OD Antibody Labeling Kit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18025464
|
Novus Biologicals™
3010-0020 |
20 mL |
985.00€
20 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18033464
|
Novus Biologicals™
3010-0100 |
100 mL |
3675.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- 10nm colloidal gold nanoparticles are ultra high quality, with narrow size distribution and uniform shape, supplied in range of sizes and concentrations for maximum flexibility
Especificaciones
Store at 4°C. Do not freeze. | |
One 20mL bottle at 10 OD | |
10nm Colloidal Gold Nanoparticles 10OD Antibody Labeling Kit |
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto