Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Green, Center hole, Assembled septum
152.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- 11mm
- Tapón de aluminio
- Verde
- Orificio central
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
Caucho y teflón rojos | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Beige, Rojo-naranja, Verde | |
Aluminio | |
100 | |
Tapón para encapsular |