Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Green, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
147.00€ - 405.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
---|---|
Material | Aluminio |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Tipo | Tapón para encapsular |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11874870
|
Fisherbrand™
11 03 0301 |
Caucho natural/butilo/TEF | Rojo, Rojo-naranja, Transparente, Verde | 1 mm |
147.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10237907
|
Fisherbrand™
11 03 1984 |
Caucho y teflón rojos | Beige, Rojo-naranja, Verde | 1 mm |
165.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10200025
|
Fisherbrand™
11 03 1625 |
Silicona/PTFE | Rojo, Blanca, Verde | 1,3 mm |
405.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- 11mm
- aluminum Cap
- Green
- Center hole
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Especificaciones
11 mm | |
Aluminio | |
GC, HPLC | |
Tapón para encapsular |