Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Red, Center hole, Assembled septum
Descripción
- 11mm
- Tapón de aluminio
- Rojo
- Orificio central
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
Caucho natural/butilo/TEF | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm | |
11 mm |
Rojo, Rojo-naranja, Transparente | |
Aluminio | |
100 | |
Tapón para encapsular | |
Viales para encapsular de 11 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Título del producto
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Red, Center hole, Assembled septum > Caucho natural/butilo/TEF rojo-naranja/rojo/transparente, 1,0 mm de grosor, 45° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido