Learn More
Fisherbrand™ Vial con tapón a presión, vidrio transparente
Recomendado para HPLC.
Marca:  Fisherbrand™ 20 09 0784
21.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11580535
  • 33.40€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Un práctico y económico vial para análisis habituales
  • Transparente
  • Vidrio
  • Fondo plano
Requiere: Tapón a presión de PE de 22mm (se vende por separado; consulte 11510565).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio
Almacenamiento
Caja de polipropileno
18,5 ml
48 mm
3ª clase hidrolítica
No
26 mm
15 mL
Tapón a presión
0,3 mL
Fondo plano
100
ND22
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    15
    Hours
    19
    Minutes
    48
    Seconds
    20
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.
    Promo Code: 24127
    Expires2025-05-31
    Days
    46
    Hours
    19
    Minutes
    48
    Seconds
    20
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
    Days
    15
    Hours
    19
    Minutes
    48
    Seconds
    20
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
    Days
    90
    Hours
    19
    Minutes
    48
    Seconds
    20
Título del producto
Fisherbrand™ Vial con tapón a presión, vidrio transparente > Fondo plano, 15 ml, 48 mm de altura