Learn More
Fisherbrand™ Vial con tapón a presión, vidrio transparente
Recomendado para HPLC.
23.09€ - 36.24€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Estilo de la base | Fondo plano |
Cantidad | 100 |
Tipo | 3ª clase hidrolítica |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10495982
|
Fisherbrand™
18 09 0906 |
9,1 ml |
23.09€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10749644
|
Fisherbrand™
18 09 0907 |
14 mL |
26.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11580535
|
Fisherbrand™
20 09 0784 |
15 mL |
33.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10335582
|
Fisherbrand™
22 09 0908 |
27 ml |
36.24€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Un práctico y económico vial para análisis habituales
- Transparente
- Vidrio
- Fondo plano
Especificaciones
Transparente | |
Fondo plano | |
3ª clase hidrolítica |
Vidrio | |
100 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Vial con tapón a presión, vidrio transparente