Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca EPA
34.13 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los viales EPA pueden suministrarse con un certificado de limpieza
- Los viales EPA se pueden adquirir con cualquier tipo de cierre de rosca ND24 ya enroscado
- Vidrio ámbar y transparente
- Disponible en 20 ml, 30 ml, 40 ml y 60 ml
Especificaciones
Cuello de rosca | |
27,5 mm | |
20 mL | |
24-400 | |
Tapón de rosca | |
Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) | |
COT (EPA) |
Transparente | |
Vidrio | |
COT (EPA) | |
20 ml | |
57 mm | |
Vial |
Título del producto
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca EPA > Transparente, 20 ml, 57 mm de altura
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido