Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales para capsular de 11 mm, vidrio transparente, tapón de aluminio, septo de caucho natural/PTFE
16.63 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- ND11
- Vidrio
- Transparente
- 1,5 ml
- Tapón para encapsular
- Orificio central
- aluminio
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Barnizado transparente | |
Transparente | |
Vidrio | |
11 09 0356 + 11 03 0535 | |
Aluminio | |
32 mm |
Caucho natural/TEF | |
11,6 mm | |
2 ml | |
100 | |
Tapón para encapsular | |
No |