Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales para capsular de 11 mm, vidrio transparente, tapón de aluminio, septo de caucho natural/PTFE
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
17.50€ - 22.70€
Especificaciones
Color del tapón | Barnizado transparente |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Volumen (métrico) | 2 ml |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12696655
|
Fisherbrand™
11 25 1053 |
Caucho natural/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0300 |
22.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10571383
|
Fisherbrand™
11 25 1054 |
Caucho natural/butilo/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0300 |
22.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15552320
|
Fisherbrand™
11 25 2281 |
Caucho natural/butilo/TEF | 11 09 0476 + 11 03 0300 |
18.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15542320
|
Fisherbrand™
11 25 2263 |
Caucho natural/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0535 |
17.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- ND11
- Vidrio
- Transparente
- 1,5 ml
- Tapón para encapsular
- Orificio central
- aluminio
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Barnizado transparente | |
11,6 mm | |
2 ml | |
Aluminio | |
32 mm |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón para encapsular |