Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
18.60€ - 629.00€
Especificaciones
Descripción | Suave |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
Material | Polietileno |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
Cantidad | 100 |
Código de producto | Marca | Color | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11814930
|
Fisherbrand™
11 15 1983 |
Beige, Rojo-naranja, Transparente | PTFE y caucho rojo | 1 mm |
205.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11854930
|
Fisherbrand™
11 15 2046 |
Rojo, Blanca, Transparente | Silicona/PTFE | 1,3 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11864930
|
Fisherbrand™
11 15 2048 |
Rojo, Blanca, Azul | Silicona/PTFE | 1,3 mm |
629.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11595944
|
Fisherbrand™
11 15 1817 |
Beige, Rojo-naranja, Azul | Caucho y teflón rojos | 1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16388367
|
Fisherbrand™
11 15 1817 |
Beige, Rojo-naranja, Azul | Caucho y teflón rojos | 1 mm |
177.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11824920
|
Fisherbrand™
11 15 1850 |
Rojo-naranja, Transparente | Caucho natural/TEF | 1 mm |
194.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11834920
|
Fisherbrand™
11 15 1851 |
Rojo, Blanca, Transparente | Silicona/PTFE | 1 mm |
366.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11844920
|
Fisherbrand™
11 15 1852 |
Rojo, Blanco, Transparente | Silicona/PTFE | 1,3 mm |
262.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11854920
|
Fisherbrand™
11 15 1853 |
Azul, Blanco, Transparente | Silicona/PTFE | 1 mm |
578.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11864920
|
Fisherbrand™
11 15 1854 |
Rojo, Blanca, Azul | Silicona/PTFE | 1,3 mm |
280.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11874920
|
Fisherbrand™
11 15 1856 |
Rojo-naranja, Transparente, Azul | Caucho natural/TEF | 1 mm |
208.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11884920
|
Fisherbrand™
11 15 1857 |
Rojo, Blanco, Azul | Silicona/PTFE | 1 mm |
382.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11894920
|
Fisherbrand™
11 15 1858 |
Azul, Blanco | Silicona/PTFE | 1 mm |
382.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Suave | |
Polietileno | |
100 |
11 mm | |
HPLC | |
SnapRingCap |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum