Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, versión blanda, orificio central con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 11 15 1853
543.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24362" para aplicar la oferta.
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Suave | |
Azul, Blanco, Transparente | |
Polietileno | |
HPLC | |
1 mm |
Silicona/PTFE | |
11 mm | |
Sí | |
100 | |
Anillo a presión |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.