Learn More
Tert-butóxido de potasio, puro, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 371220010
1125.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Potassium tert-butoxide | |
Incoloro a naranja amarillento | |
1 L | |
(CH3)3COK | |
−19°C | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
potasio;2-metilpropan-2-olato | |
23665647 | |
Pure | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
0.9020g/mL |
865-47-4, 109-99-9 | |
Solución | |
C4H9KO | |
01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.21 | |
112.21 | |
0.95 to 1.10M | |
0.902 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458585 | Certificado de análisis | 24/01/2024 | 371220010,371221000,371220025 |
A0448997 | Certificado de análisis | 17/01/2024 | 371220010,371221000,371220025 |
A0453911 | Certificado de análisis | 08/01/2024 | 371220010,371221000,371220025 |
A0394012 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 371220010,371221000,371220025 |
A0413860 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 371220010,371221000,371220025 |