Learn More
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10793611
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10793611
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Código de producto. 10793611
Marca: Fisher Chemical P/4800/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:7778-77--0, blanco, punto de fusión:253 °C, fórmula molecular:H2KO4P, Peso molecular:136,084, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:4,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo fosfato de dihidrógeno de potasio, fosfato monopotásico, fosfato potásico monobásico, fosfato potásico, monobásico, fosfato de ácido de potasio, ácido fosfórico, sal monopotásica, fosfato de potasio monobásico, monofosfato monopotásico, fosfato dihidrógeno monopotásico, ortofosfato monopotásicoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 253 °C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Título del producto
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >