Learn More
Helios Italquartz Crisoles conformes a la norma DIN 1234, transparentes
Crisoles conformes a la norma DIN 1234 fabricados con vidrio de cuarzo transparente, duradero, resistente y químicamente inerte.
Marca: Helios Italquartz 63P00521
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Transparente
- Conforme a la norma DIN 1234
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Transparente | |
Cuarzo | |
30 mm | |
Crisol conforme a la norma DIN 1234 |
Modelo CR 61 | |
15 cc | |
38 mm |