Learn More
Helios Italquartz Crisoles conformes a la norma DIN 1234, transparentes
Crisoles conformes a la norma DIN 1234 fabricados con vidrio de cuarzo transparente, duradero, resistente y químicamente inerte.
124.00€ - 166.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Cuarzo |
Product Type Specs | Crisol conforme a la norma DIN 1234 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15898044
|
Helios Italquartz
63P00501 |
6 cc | 30 mm | 19 mm |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15808054
|
Helios Italquartz
63P00502 |
11 cc | 35 mm | 22 mm |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15818054
|
Helios Italquartz
63P00503 |
15 cc | 40 mm | 25 mm |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15828054
|
Helios Italquartz
63P00504 |
25 cc | 45 mm | 28 mm |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15838054
|
Helios Italquartz
63P00505 |
29 cc | 50 mm | 32 mm |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15848054
|
Helios Italquartz
63P00506 |
50 cc | 60 mm | 38 mm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15858054
|
Helios Italquartz
63P00507 |
85 cc | 70 mm | 44 mm |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15868054
|
Helios Italquartz
63P00511 |
15 cc | 35 mm | 28 mm |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15878054
|
Helios Italquartz
63P00512 |
20 cc | 40 mm | 32 mm |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15888054
|
Helios Italquartz
63P00513 |
38 cc | 45 mm | 36 mm |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15898054
|
Helios Italquartz
63P00514 |
49 cc | 50 mm | 40 mm |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15808064
|
Helios Italquartz
63P00515 |
90 cc | 60 mm | 48 mm |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15818064
|
Helios Italquartz
63P00516 |
150 cc | 70 mm | 56 mm |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15828064
|
Helios Italquartz
63P00521 |
15 cc | 30 mm | 38 mm |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15838064
|
Helios Italquartz
63P00522 |
24 cc | 35 mm | 44 mm |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15848064
|
Helios Italquartz
63P00523 |
40 cc | 40 mm | 50 mm |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Transparente
- Conforme a la norma DIN 1234
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Transparente | |
Cuarzo | |
Crisol conforme a la norma DIN 1234 |