missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Crisoles conformes a la norma DIN 1234, transparentes

Crisoles conformes a la norma DIN 1234 fabricados con vidrio de cuarzo transparente, duradero, resistente y químicamente inerte.

Marca:  Helios Italquartz 63P00501

Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15898044

  • 124.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Transparente
  • Conforme a la norma DIN 1234
  • Químicamente inertes
  • Excelente aislamiento eléctrico
  • Excelente robustez y durabilidad.
  • Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones

Especificaciones

Transparente
Cuarzo
30 mm
Crisol conforme a la norma DIN 1234
Modelo:
6 cc
19 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales