Learn More
Ratiolab™ Insertos de rejilla de caja criogénica de 136 x 136 mm
Un accesorio para el transporte y almacenamiento seguros de productos en condiciones de congelación profunda.
Marca:  Ratiolab™ 5120123
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028972
  • 18.60€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta −80 °C
  • Acabado repelente al agua
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
10/paquete
Inserto de rejilla para Cryo Box
Resistente a temperaturas mínimas de hasta −80 °C
136 mm
5 x 5 mm
Cartón
Almacenamiento/transporte de congelación profunda
65 mm
136 mm