Learn More
Ratiolab™ Insertos de rejilla de caja criogénica de 136 x 136 mm
Un accesorio para el transporte y almacenamiento seguros de productos en condiciones de congelación profunda.
15.10€ - 19.45€
Especificaciones
Cantidad | 10/paq. |
---|---|
Material | Cartón |
Tipo de producto | Inserto de rejilla para caja criogénica |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento/transporte en congelador |
Requisitos de almacenamiento | Resistente a temperaturas de hasta &menos;80°C |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10354103
|
Ratiolab™
5120120 |
30 mm |
19.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10028972
|
Ratiolab™
5120123 |
65 mm |
18.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10374343
|
Ratiolab™
5120132 |
40 mm |
19.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10272913
|
Ratiolab™
5120140 |
30 mm |
15.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10680134
|
Ratiolab™
5120142 |
40 mm |
19.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10571265
|
Ratiolab™
5120151 |
40 mm |
19.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10487233
|
Ratiolab™
5120182 |
25 mm |
19.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta −80 °C
- Acabado repelente al agua
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
10/paq. | |
Inserto de rejilla para caja criogénica | |
Resistente a temperaturas de hasta &menos;80°C | |
136 mm |
Cartón | |
Almacenamiento/transporte en congelador | |
136 mm |