Learn More
Ratiolab™ Insertos de rejilla de caja criogénica de 136 x 136 mm
Un accesorio para el transporte y almacenamiento seguros de productos en condiciones de congelación profunda.
Marca:  Ratiolab™ 5120120
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10354103
  • 19.45€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta −80 ° C
  • Acabado repelente al agua
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
Inserto de rejilla para caja criogénica
Resistente a temperaturas de hasta &menos;80°C
136 mm
5 x 5
Cartón
Almacenamiento/transporte en congelador
30 mm
136 mm