Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, rosca 13-425
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 13 08 0336
92.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21972" para aplicar la oferta.
Descripción
- 13 mm
- Tapón de rosca de PP
- Tapón de rosca con parte superior cerrada
Especificaciones
Negro | |
Polipropileno | |
ND13 |
13 mm | |
Cubierta cerrada |