Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, rosca 13-425
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
90.70€ - 135.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tamaño del tapón | ND13 |
Código de producto | Marca | Tipo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11797597
|
Fisherbrand™
13 08 0166 |
Orificio central | Negro |
90.75€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11707607
|
Fisherbrand™
13 08 0336 |
Cubierta cerrada | Negro |
135.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11717607
|
Fisherbrand™
13 08 0639 |
Orificio central | Blanco | N/A | |||||
11898881
|
Fisherbrand™
13 08 0452 |
Cubierta cerrada | Blanco |
128.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 13 mm
- Tapón de rosca de PP
- Orificio central
Especificaciones
13 mm | |
Polipropileno | |
ND13 |