Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, rosca 13-425
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca:  Fisherbrand™ 13 08 0452
82.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11898881
  • 128.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 13 mm
  • Tapón de rosca de PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polipropileno
ND13
13 mm
Cubierta cerrada