Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts.
Marca: Keystone Cleanroom Products BCTK56
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Reduce los costes de mano de obra
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- hidrófobos
- No dejan pelusa
Especificaciones
Cover | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Hasta 250 °F | |
5,3 mil | |
142 cm | |
142 cm |
Autoclavable | |
None | |
Single-use | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
0.13 mm | |
Hasta 125 °C | |
56 in | |
56 in. |